Merck
92326
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline β-D-galactopyranoside
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
8-Quinolinyl-β-D-galactopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
307.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.83
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -86.0±4.0°, c = 1 in methanol
impurezas
≤10% water
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3cccnc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H17NO6/c17-7-10-12(18)13(19)14(20)15(22-10)21-9-5-1-3-8-4-2-6-16-11(8)9/h1-6,10,12-15,17-20H,7H2/t10-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
Clave InChI
BWMXDESAZVPVGR-BGNCJLHMSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Chromogenic substrate for β-D-galactosidase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Detection of specific bacterial enzymes by high contrast metal chelate formation. Part I. 8-Hydroxyquinoline-β-D-glucoside, an alternative to aesculin in the differentiation of members of the family Enterobacteriaceae
James, A.L. and Yeoman, P.
Zentralblatt Fur Bakteriologie, Mikrobiologie Und Hygiene. 1. Abt. Originale A, Medizinische Mikrobiologie, Infektionskrankheiten Und Parasitologie = International Journal of Microbiology and Hygiene. A, Medical Microbiology, Infectious..., 188-193 (1987)