Merck
91374
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2,3,3-trimethyl-1-(4-sulfobutyl)indolium, inner salt
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
5-Methoxy-1-(4-sulfobutyl)-2,3,3-trimethylindolium, inner salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H23NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
325.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
242-245 °C
SMILES string
COc1ccc2c(c1)C(C)(C)C(C)=[N+]2CCCCS([O-])(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)