Documentos clave
90716
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, biotin-modified, superparamagnetic, orange fluorescent
size: 10 μm
Sinónimos:
PS-MAGFluoOrange_Biotin
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Formulario
suspension
composición
iron oxide, ≥20%
concentración
0.1 wt. % (solid)
tamaño de partícula
10 μm std dev ≤0.3 μm, coeff var 2.1%
densidad
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescencia
λex 525 nm; λem 554 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
Componentes
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Biotin modified
FluoOrange fluorescent dye
Nota de análisis
activity of streptavidin POD: >500 U/g
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)