90421C
Bicarbonato de sodio
dry powder, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinónimos:
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Productos recomendados
descripción
for research or for further manufacturing use
Formulario
dry powder
técnicas
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
densidad
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)