Merck
90312
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
size: 2 μm
Sinónimos:
Melamine-formaldehyde resin
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 1.550,00
10 ML
US$ 2.100,00
US$ 1.550,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 1.550,00
10 ML
US$ 2.100,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
US$ 1.550,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
aqueous suspension
concentración
2.5% (solids)
tamaño de partícula
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
fluorescencia
λex 490 nm; λem 525 nm
Nota de análisis
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..