Documentos clave
89734
Sigma-Aldrich
HEPES-Na pH 7.5; 0.09M – Sodium citrate tribasic 1.26M – Glycerol 10% solution
Sinónimos:
Crystallization solution 38/Kit No 75403
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
form
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
density
1.24 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)