88716
Sodium chloride 2.0 M – PEG 6000 10% (w/v) solution
Sinónimos:
Crystallization solution 1/Kit-No 70437
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
solution
densidad
1.09 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)