Saltar a
87750
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
≥98.0% (calc. on dry substance, AT), chromogenic, powder
Sinónimos:
TMB dihydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 117,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 651,00
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.430,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
313.27 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
US$ 117,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, ≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
form
powder
impurities
≤6% water
solubility
acetic acid: water (1:2): soluble 0.1 g/5mL (hot)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
InChI key
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Noncarcinogenic substitute for benzidine.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T8768861510T2885
assay
≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
assay
≥98%
assay
97%
assay
≥98% (TLC)
solubility
acetic acid: water (1:2): soluble 0.1 g/5mL (hot)
solubility
acetic acid: water (1:2): 20 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤6% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)