Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 309,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-996-5
Beilstein/REAXYS Number:
1724617
MDL number:
US$ 309,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +21±1°, 3 hr, c = 1% in H2O
color
white
mp
124-127 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5+,6?/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-WHZQZERISA-N
Application
D-Talose, a C-2 epimer of galactose, is used as a substrate to identify, differentiate and characterize ribose-5-phosphate isomerase(s) of Clostridia.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay 98% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 0.1 g/mL | solubility - | solubility - | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless |
| form crystals | form powder | form crystals | form powder |
| color white | color - | color white | color - |
| mp 124-127 °C | mp 148-150 °C (lit.) | mp 151 °C ((304 °F )) | mp - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?