Documentos clave
85852
Sigma-Aldrich
Magnesiumchloride 0.1M – HEPES-Na pH 7.5; 0.1M – Polyethylene glycol 400 18% (v/v) solution
Sinónimos:
Crystallization solution 31/Kit-No 73513
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
solution
pH
7.5±0.2 ( in neat)
densidad
1.05 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)