Merck
85278
Sigma-Aldrich
Mobile phase B for separation of amino acids on ABI® sequencers
Sinónimos:
Acetonitrile – 2-propanol mixture
Seleccione un Tamaño
1 L
US$ 191,00
2.5 L
US$ 422,00
US$ 191,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
US$ 191,00
2.5 L
US$ 422,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
US$ 191,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Formulario
liquid
densidad
0.78 g/mL at 20 °C
idoneidad
in accordance for sequence analysis test
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC#N.CC(C)O
InChI
1S/C3H8O.C2H3N/c1-3(2)4;1-2-3/h3-4H,1-2H3;1H3
Clave InChI
FPWNQPQTICPCOM-UHFFFAOYSA-N
Componentes
contains ~12% 2-propanol and ~88% acetonitrile
Información legal
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)