Saltar a
80666
Hexarelin
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
HEX, L-Histidyl-2-methyl-D-tryptophyl-L-alanyl-L-tryptophyl-D-phenylalanyl-L-lysinamide, Examorelin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.220,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H58N12O6
Número CAS:
Peso molecular:
887.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
US$ 1.220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Hexarelin, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c(C)[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H](N)Cc3cnc[nH]3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(N)=O
InChI
1S/C47H58N12O6/c1-27-34(33-15-7-9-17-37(33)54-27)23-41(58-44(62)35(49)22-31-25-51-26-53-31)45(63)55-28(2)43(61)57-40(21-30-24-52-36-16-8-6-14-32(30)36)47(65)59-39(20-29-12-4-3-5-13-29)46(64)56-38(42(50)60)18-10-11-19-48/h3-9,12-17,24-26,28,35,38-41,52,54H,10-11,18-23,48-49H2,1-2H3,(H2,50,60)(H,51,53)(H,55,63)(H,56,64)(H,57,61)(H,58,62)(H,59,65)/t28-,35-,38-,39+,40-,41+/m0/s1
InChI key
RVWNMGKSNGWLOL-GIIHNPQRSA-N
Biochem/physiol Actions
Hexarelin (HEX), a ghrelin analogue, is a growth hormone secretagogue receptor agonist, a growth hormone releasing peptide. Hexarelin may be used as an internal standard in quantitative analysis (via chromatography etc.) of prohibited growth hormone enhancing drugs such as GHRP-2. The potential use of Hexarelin as a therapeutic has prompted research studies on its physiological effects in vitro and in vivo.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML02991696110SML3277
form
powder
form
lyophilized solid
form
solid
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)