Documentos clave
80556
Sigma-Aldrich
Calcium chloride 0.19 M – HEPES-Na pH 7.5; 0.095M – Polyethylene glycol 400; 26.6% (w/v) – Glycerol 5% solution
Sinónimos:
Crystallization solution 14/Kit No 75403
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
densidad
1.09 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)