80215
Cacodylate pH 6.5; 0.05 M − Magnesium chloride 100 mM − Cobalt(III)-hexamine 1.0 mM − Ethanol 10% solution
Sinónimos:
Crystallization solution 27/Kit-No 80701
About This Item
Formulario
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
densidad
0.99 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)