Saltar a
79382
Disolución salina tamponada con fosfato
tablet
Sinónimos:
PBS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
MDL number:
Nombre del producto
Disolución salina tamponada con fosfato, tablet
form
tablet
solubility
H2O: 1 tablet/200 mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Preparation Note
Anwendungsmethode:
1 Tablette in 200 mL Wasser gelöst, ergibt eine 137 mM NaCl-, 2.7 mM KCl- und 10 mM Phosphatpuffer-Lösung ;(pH 7.4 bei 25°C)
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)