Merck
77644
Sigma-Aldrich
ASB 14-4
≥97.0% (TLC)
Sinónimos:
4-{N,N-Dimethyl-N-[3-(tetradecanoylamino)propyl]ammonio}butanesulfonate, N,N-Dimethyl-N-[3-[(1-oxotetradecyl)amino]propyl]-4-sulfo1-butanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H48N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
448.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de la sustancia en PubChem:
descripción
zwitterionic
Ensayo
≥97.0% (TLC)
mol peso
448.70 g/mol
técnicas
electrophoresis: suitable
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C23H48N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-23(26)24-19-17-21-25(2,3)20-15-16-22-30(27,28)29/h4-22H2,1-3H3,(H-,24,26,27,28,29)
Clave InChI
DJYNLMBZWBLUKQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
William R Tschantz et al.
Protein expression and purification, 57(2), 163-171 (2007-11-21)
OATP2B1 is an important member of the organic anion transporting polypeptides (OATP) family and is implicated in the intestinal and hepatic disposition of endo- and xenobiotics. The purpose of this work was to produce a highly purified protein for use
Christophe Tastet et al.
Proteomics, 3(2), 111-121 (2003-02-26)
Several zwitterionic detergents differing in their polar heads, linker parts and hydrophobia tail were synthesized and evaluated for their efficiency in protein solubilizers for two-dimensional electrophoresis. A model system consisting of human red blood cell ghosts was used for this