Saltar a
76440
Pentacene
suitable for fluorescence, >95.0%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H14
Número CAS:
Peso molecular:
278.35
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-193-7
Beilstein/REAXYS Number:
1912418
MDL number:
Quality Segment
assay
>95.0%
form
solid
mp
372-374 °C (subl.)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
InChI key
SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
68484860489698423
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
solid
form
powder
form
liquid
form
powder
assay
>95.0%
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.995% trace metals basis
mp
372-374 °C (subl.)
mp
372-374 °C (subl.)
mp
−130 °C (lit.)
mp
372-374 °C (subl.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentacene
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)