Merck
76141
Atto Rho13 Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 600 nm; λem 625 nm
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto Rho13 Biotin is a new rhodamine dye for application in life sciences, e.g. labeling of DNA, RNA or proteins. The label shows strong absorption, high fluorescence quantum yield, and high photostability. After coupling to a substrate Atto Rho13 Biotin carries a net electrical charge of +1.
The dye is moderately hydrophilic. Biotin conjugates can be used in applications like ELISA or immunohistochemistry, in situ-hybridization, flow cytometry and others, to identify streptavidin, avidin or extravidin-conjugates.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)