Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
biotech. grade
Quality Segment
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (RT)
form
crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.001% total nitrogen (N)
ign. residue (900 °C)
≤0.01% (as SO4)
pH
~1.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
104-106 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 303 nm in H2O at 1 M
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.0% (RT) | description ReagentPlus®, ≥99.0% (GC) | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (manganometric) |
| grade biotech. grade | grade - | grade puriss. p.a., ACS reagent |
| assay ≥99.0% (RT) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.5% (manganometric) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals | form - | form crystals |
| pH ~1.0 (25 °C, 1 M in H2O) | pH - | pH - |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxalic acid dihydrate
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?