The 'c', listed in the optical activity of the Property section, designates the concentration at which the value was determined - in this case, at a concentration of 0.1% (by mass) in water.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 252,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
US$ 252,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
optical activity
[α]/D +14.5±3.0°, c = 0.1 in H2O
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5-/m0/s1
InChI key
ZAQJHHRNXZUBTE-UCORVYFPSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description ≥90% (TLC) | description ≥99.0% (TLC) | description ≥90% (HPLC) |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| optical activity [α]/D +14.5±3.0°, c = 0.1 in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What does 'C = 0.1 in H2O' mean? What is the unit of 'c'
1 answer-