Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 161,00 |
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 544,00 |
Acerca de este artículo
US$ 161,00
Nombre del producto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 105.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-HRNXZZBMSA-N
General description
Application
Packaging
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| optical activity [α]/D 105.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1 | optical activity - | optical activity [α]/D 135.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1 | optical activity - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?