Documentos clave
72989
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 0.15M – TRIS hydrochloride pH 8.0; 0.1M – Polyethylene glycol 6000 12 % (w/v) solution
Sinónimos:
Crystallization solution 40/Kit-No 73513
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
liquid
pH
8.0±0.2 ( in neat)
densidad
1.03 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)