72874
Ammonium sulfate 1.8M – MES pH 6.5; 0.1M – Cobalt chloride 0.01M solution
Sinónimos:
Crystallization solution 25/Kit-No 70437
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
solution
pH
6.5±0.2 ( in neat)
densidad
1.13 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)