Merck
72559
Sigma-Aldrich
Nitrilotriacetic acid
BioUltra, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Tris(carboxymethyl)amine
About This Item
Fórmula lineal:
N(CH2COOH)3
Número de CAS:
Peso molecular:
191.14
Beilstein:
1710776
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Línea del producto
BioUltra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
impurezas
insoluble matter, passes filter test
residuo de ign.
≤0.05%
pérdida
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
1.7-2.7 (23 °C, 10 g/L)
mp
245 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤20 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 1 M NaOH
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 1.5
λ: 280 nm Amax: 0.05
cadena SMILES
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
An excellent chelating agent.
Nitrilotriacetic has been used in the preparation of nitrilotriacetic (NTA) solution for Ni-NTA slide generation.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nitrilotriacetic (NTA) has the ability to link with histidine side chain of proteins. It can be used in fluorescent labelling, hexahistidine (His6)-tagged proteins for purification and surface immobilization.[2]
Otras notas
Chelating agent[3]; As Pb2+ buffer, preparation and properties[4]; In a mixture of Ca2+-buffering ligands[5]; Encapsulation of radioactive metal ions in liposomes[6]; Compilation and critical evaluation by IUPAC of published data on stability constants of NTA complexes in solution[7].
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F.A. Simon et al.
Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 16, 506-506 (1984)
Multivalent and flexible PEG-nitrilotriacetic acid derivatives for non-covalent protein pegylation
Mero AI, et al.
Pharmaceutical Research, 28(10), 2412-2412 (2011)
G. Anderegg
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 54, 2693-2693 (1982)
K J Hwang et al.
Biochimica et biophysica acta, 716(1), 101-109 (1982-05-05)
The encapsulation of radioactive metalic cations, such as 111In3+ or 67Ga3+, in the internal aqueous compartment of liposomes can be achieved with an efficiency of about 90%. The efficient loading of a high specific activity of cations into liposomes involves
H.A. Mottola
Toxicol. Environm. Chem. Rev., 2, 99-99 (1974)