Merck
71329
Sigma-Aldrich
Sodium bromide
BioUltra, ≥99.0% (AT)
Sinónimos:
Hydrobromic acid sodium salt, NaBr, Natrium bromide
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 124,00
1 KG
US$ 366,00
US$ 124,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 124,00
1 KG
US$ 366,00
About This Item
Fórmula lineal:
NaBr
Número de CAS:
Peso molecular:
102.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38050404
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 124,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
reagent grade
presión de vapor
1 mmHg ( 806 °C)
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥99.0% (AT)
Formulario
crystals
impurezas
insoluble matter, passes filter test
pérdida
≤0.5% loss on drying
pH
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
755 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
cadena SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Sodium bromide has been used in the preparation of 100 mM electrolyte solution in deionized water.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Sodium bromide can be used as a substitute for potassium bromide.[2]
Otras notas
Fractionation of lipoproteins by density gradient centrifugation[3]; Preparation of oligomycin-sensitivity-conferring protein (extraction)[4]; Mitochondrial membrane factor[5]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
D.A.A. Chambers et al.
Centrifugation - a practical approach, 116-116 (1984)
B. Blanchy et al.
Methods in Enzymology, 55, 744-744 (1979)
A.E. Senior
Methods in Enzymology, 55, 394-394 (1979)
Saunders Handbook of Veterinary Drugs - E-Book (2015)
Specific ions modulate diffusion dynamics of hydration water on lipid membrane surfaces
Song J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(6), 2642-2649 (2014)