Saltar a
70124
4-Nitrophenyl myristate
lipase substrate, ≥95.0% (HPLC), powder
Sinónimos:
4-Nitrophenyl tetradecanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 103,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H31NO4
Número CAS:
Peso molecular:
349.46
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
238-653-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2004374
US$ 103,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Nitrophenyl myristate, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to dark yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-20(22)25-19-16-14-18(15-17-19)21(23)24/h14-17H,2-13H2,1H3
InChI key
ZBBNFJIVAHGZKA-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl myristate has been used as a substrate to measure the activity of:
  • bile salt-activated lipase[1]
  • esterase[2]
  • neutral lipase
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N3627N025273681
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to dark yellow
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)