69336
Spectral Fluorescence Standard Kit (certified by BAM)
Sinónimos:
Certified standard for the determination of fluorescence wavelengths, Determination of fluorescence wavelengths, certified standard, Emission Wavelength Standard Kit (certified, BAM)
About This Item
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nivel de calidad
Descripción general
Aplicación
Componentes
Fluorescence Spectral Standard A
Fluorescence Spectral Standard B′
Fluorescence Spectral Standard C
Fluorescence Spectral Standard D
Fluorescence Spectral Standard E
Ethanol Spectral
BAM-Certificate
CD
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)