Saltar a
69025
1-Methylpyrene
suitable for fluorescence, ≥97.0% (GC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 632,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H12
Número CAS:
Peso molecular:
216.28
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-178-8
Beilstein/REAXYS Number:
1868500
MDL number:
US$ 632,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 340 nm; λem 486 nm in chloroform, λex 346 nm; λem 378 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H12/c1-11-5-6-14-8-7-12-3-2-4-13-9-10-15(11)17(14)16(12)13/h2-10H,1H3
InChI key
KBSPJIWZDWBDGM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
In addition to the emission maximum at 378 nm, there are lower maxima at 398, 420 and 445 nm
Other Notes
Fluorescent probe for the determination of micellar aggregation number
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)