Saltar a
63535
Manganese(II) chloride tetrahydrate
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (KT)
Sinónimos:
Manganese chloride tetrahydrate, Manganese dichloride tetrahydrate, MnCl2.4H2O
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
MnCl2 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
197.91
EC Number:
231-869-6
MDL number:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
Assay:
≥99.0% (KT)
Grade:
Molecular Biology
Solubility:
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (KT)
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
4-6 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
58 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
In the tailing of DNA - MnCl2 buffer recommended for dC and dG tailing[1]; In reverse transcription of RNA with thermostable DNA polymerase[2]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M36342037341.05927
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
1980 g/L
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99%
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.0-101.0% (complexometric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
mp
58 °C (lit.)
mp
58 °C (lit.)
mp
58 °C (lit.)
mp
650 °C (anhydrous substance)
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Brain
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)