Saltar a
63161
TWEEN® 80
Sinónimos:
Monooleato de POE (20) sorbitano, Monooleato de polietilenglicol sorbitano, Monooleato de polioxietilen sorbitano, Polisorbato 80
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
non-ionic
mol wt
average mol wt 1310
composition
Oleic acid, ~70% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
hydroxyl value
65‑80
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 80
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)