Saltar a
63138
Sulfato de magnesio heptahidratado
BioUltra, ≥99.5% (KT)
Magnesium sulfate heptahydrate
Sinónimos:
Sales de Epsom
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 143,00
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 485,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
MgSO4 · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
246.47
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030409
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.26
EC Number:
231-298-2
MDL number:
Assay:
≥99.5% (KT)
Grade:
reagent grade
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
US$ 143,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (KT)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.002% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.010, λ: 280 nm Amax: 0.010
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Research on the Working Performance and the Corresponding Mechanical Strength of Polyaluminum Sulfate Early Strength Alkali-Free Liquid Accelerator Matrix Cement.: This research investigates the applications of magnesium sulfate heptahydrate in improving the performance and mechanical strength of cement used in construction (Wang et al., 2022).
Other Notes
Component of Earle′s balanced salt solution; Component of Hanks′ balanced salt solution[1]; Component of plant cell-culture media and of culture media for microorganisms.; Purification of CAP, catabolite gene activator; In the preparation of spheroplasts from E. coli K38
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M5921M5921M1880
assay
≥99.5% (KT)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
5-8 (50 g/L)
assay
≥99.5% (KT)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
5-8 (50 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfato de magnesio heptahidratado
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review