Saltar a
61786
D-Glyceric acid sodium salt
≥95.0% (TLC)
Sinónimos:
(R)-2,3-Dihydroxypropanoic acid sodium salt, Sodium D-glycerate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O4 · xNa+
Número CAS:
Peso molecular:
106.08 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D 18.5±3.0°, c = 1 in water
color
white
SMILES string
O[C@H](CO)C(=O)O
InChI
1S/C3H6O4/c4-1-2(5)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1
InChI key
RBNPOMFGQQGHHO-UWTATZPHSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
517387396079470
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (T)
assay
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
color
white
color
white
color
-
color
-
optical activity
[α]/D 18.5±3.0°, c = 1 in water
optical activity
[α]/D -18.5±3.0°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D +36.5±2°, 5 hr, c = 10% in H2O
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Glyceric acid sodium salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)