60498
Trimorpholinophosphine oxide
99% (HPLC)
Sinónimos:
Phosphoric acid trimorpholide
About This Item
Productos recomendados
assay
99% (HPLC)
form
solid
mp
188-192 °C
SMILES string
O=P(N1CCOCC1)(N2CCOCC2)N3CCOCC3
InChI
1S/C12H24N3O4P/c16-20(13-1-7-17-8-2-13,14-3-9-18-10-4-14)15-5-11-19-12-6-15/h1-12H2
InChI key
WXMQHPKQCPCDQO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?