Merck
59937
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1-monophosphate dipotassium salt
≥96% (HPLC)
Sinónimos:
D-myo-Inosit 1-phosphate dipotassium salt
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 403,00
US$ 403,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 403,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11K2O9P
Número de CAS:
Peso molecular:
336.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 403,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥96% (HPLC)
Formulario
solid
color
white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2(8)4(10)6(5(11)3(1)9)15-16(12,13)14;;/h1-11H,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-,3+,4-,5-,6-;;/m1../s1
Clave InChI
HODLUYREWASOIA-PKBSSWBPSA-L
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)