Merck
58672C
SAFC
Suplemento GS x50
50 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Suplemento GSEM, Suplemento para el medio de expresión de la glutamina sintetasa
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
description
for research or for further manufacturing use
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
concentration
50 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
El sistema GS utiliza el gen de la glutamina sintetasa (GS) como un marcador seleccionable para la expresión de proteínas recombinantes en células de mamífero, en especial en las células NS0 y CHO. Se ha demostrado que el sistema tiene ventajas significativas con respecto a la velocidad y la eficiencia del desarrollo de líneas celulares y que ha dado como resultado una elevada productividad de anticuerpos y de otras proteínas recombinantes.
Application
El sistema de glutamina sintetasa (GS) se utiliza para expresar proteínas recombinantes de células de mamífero. Las células dependientes de glutamina transfectadas con un gen de la glutamina sintetasa pueden cultivarse selectivamente en un medio adecuado carente de glutamina.
El suplemento GS 50X se ha utilizado como suplemento en los medios de cultivo para el crecimiento de células mieloma de ratón GS-NS0.
Packaging
Contiene (mg/l): L-alanina 450.0, L-asparagina · H2O 4261.0, ácido L-aspártico 650,0, ácido L-glutámico 3750,0, L-prolina 575,0, L-serina 500,0, adenosina 350,0, guanosina 350,0, citidina 350,0, uridina 350,0 y timidina 12,0
Quantity
Un ml complementará 50 ml de medio de cultivo celular.
Storage and Stability
El suplemento GS 50X debe conservarse protegido de la luz entre -10 y -40 °C.
Legal Information
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite la Librería de documentos
Energy-based culture medium design for biomanufacturing optimization: A case study in monoclonal antibody production by GS-NS0 cells.
Quiroga-Campano A L, et al.
Metabolic engineering, 47, 21-30 (2018)
Doyle, A., et al.
Cell and Tissue Culture: Laboratory Procedures, 27D, 3-3 (1999)