Merck
56783
Crystallization Kit for Proteins for Automatic Screening
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
2-8°C
General description
The Automated Screening Kit contains 96 components of 1 mL each in a 8 x 12 deep-well plate. This kit covers most of the solutions contained in the Crystallization Basic Kit (Cat. No. 82009) and Crystallization Extention Kit (Cat. No. 70437).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Kidney, Respiratory system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
66.2 °F - closed cup
flash_point_c
19 °C - closed cup
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)