Merck
56561
SAFC
1-[2-(4-Isothiocyanatophenoxy)ethyl]-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]pyridinium tosylate
≥95.0% (HPCE), BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H27N3O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
601.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Línea del producto
BioReagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPCE)
fluorescencia
λex 407 nm; λem 563 nm in DMF
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.COc2ccc(cc2)-c3cnc(o3)-c4cc[n+](CCOc5ccc(cc5)N=C=S)cc4
InChI
1S/C24H20N3O3S.C7H8O3S/c1-28-21-6-2-18(3-7-21)23-16-25-24(30-23)19-10-12-27(13-11-19)14-15-29-22-8-4-20(5-9-22)26-17-31;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-13,16H,14-15H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
Clave InChI
AVQZDVMXRPILBE-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient (Ε∼ >20,000 in EtOH)[1].
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)