Merck
53557
FITC–DEAE–Dextran
average mol wt 3,000-6,000
Sinónimos:
FITC–DEAE–Dextran 4, Fluorescein isothiocyanate–Diethylaminoethyl–Dextran
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
mol wt
average mol wt 3,000-6,000
composition
nitrogen content, 2-5%
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Application
FITC-DEAE-Dextran 4 is a cationic fluorescent dextran that may be used to study cell processes such as cell permeability, phagocytosis and endocytosis and to study mechanisms of biomolecular delivery. FITC-DEAE-Dextran 4 may be use to compare selectivity versus neutral FITC-Dextran 4 or anionic FITC-CM-Dextran 4.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FITC–DEAE–Dextran
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)