Documentos clave
53245
Sigma-Aldrich
Cacodylate pH 6.0; 0.05 M − Magnesium acetate 20 mM − Spermine 0.5 mM − Sodium chloride 100 mM − 2-Methyl-2,4-pentanediol 25% solution
Sinónimos:
Crystallization solution 43/Kit-No 80701
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
pH
6.0±0.2 ( in neat)
densidad
1.01 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)