Saltar a
52824
(9Z)-β-Carotene
≥90.0% (HPLC)
Sinónimos:
(9Z)-β-β-Carotene, 9-cis-β-Carotene, Neo-β-carotene U
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.560,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H56
Número CAS:
Peso molecular:
536.87
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3227021
Assay:
≥90.0% (HPLC)
Form:
solid
US$ 1.560,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21-,34-22+
InChI key
OENHQHLEOONYIE-BVZAMQQESA-N
Biochem/physiol Actions
(9Z)-β-Carotene or 9-cis-β-carotene is a 9-cis retinoic acid precursor in intestinal mucosal glands of humans. 9-cis retinoic acid is a ligand for nuclear receptor and retinoid X receptor (RXR). 9-cis-β-carotene participates in gene regulation. It is majorly present in liver. 9-cis-β-Carotene supplementation inhibits the progression of atherosclerosis. 9-cis-β-carotene may restore photoreceptors in retinitis pigmentosa (RP) and retinal dystrophies.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C4582PHR1239C9750
description
≥90.0% (HPLC)
description
synthetic, ≥95% (HPLC), crystalline
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
synthetic, ≥93% (UV), powder
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
powder
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥93% (UV)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
lipid type
unsaturated FAs
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)