52544
Adenosine deaminase Streptococcus thermophilus, recombinant
recombinant, expressed in E. coli, ≥100 units/mL
Sinónimos:
ADA
About This Item
Productos recomendados
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
specific activity
≥100 units/mL
mol wt
38 kDa
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Unit Definition
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?