Documentos clave
51972
Supelco
Micro particles based on polystyrene, dark blue
size: 1 μm
Sinónimos:
Latex beads from PS, dark blue
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Formulario
suspension (aqueous)
reticulante
0 % cross-linked
concentración
5% (solids)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)