50661
D-Tagatose 6-phosphate lithium salt
≥95% (TLC)
Sinónimos:
D-Tagatofuranose 6-phosphate lithium salt
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (TLC)
actividad óptica
[α]/D 14.5±2.5°, c = 0.1 in H2O
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)