Saltar a
49937
Atto 488-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Sinónimos:
Streptavidin-Atto 488
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.880,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
US$ 1.880,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in PBS, pH 7.4
UV absorption
λ: 500-506 nm Amax
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Analysis Note
dye-to-protein ratio ≥1.5
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
964041663056304
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
UV absorption
λ: 500-506 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)