482R-1
p63 (EP174) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
EP174
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (482R-14)
vial of 0.1 mL concentrate, Research Use Only (482R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (482R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (482R-16)
vial of 1.0 mL concentrate, Research Use Only (482R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use, Research Use Only (482R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute, ready to use (482R-17)
vial of 25.0 mL pre-dilute ready-to-use (482R-10)
vial of 25.0 mL pre-dilute ready-to-use, Research Use Only (482R-10-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute, ready to use (482R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute, ready to use, Research Use Only (482R-18-RUO)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (1:100-1:200 (concentrated))
isotipo
IgG
control
lung (squamous cell carcinoma), prostate
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
nuclear
Descripción general
Calidad
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
Forma física
Nota de preparación
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)