Saltar a
46290
Sudan Red 7B
suitable for microscopy
Sinónimos:
Fat Red 7B, Fat red bluish, Solvent Red 19
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 199,00
50 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 802,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H21N5
Número CAS:
Peso molecular:
379.46
EC Number:
228-862-5
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3534323
Colour Index Number:
26050
US$ 199,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
mp
130 °C (dec.) (lit.)
solubility
acetone: 0.1 g/10 mL, clear to turbid, red
λmax
367-377 nm in toluene (2nd), 528-538 nm in toluene (1st)
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C24H21N5/c1-2-25-23-17-12-18-8-6-7-11-22(18)24(23)29-28-21-15-13-20(14-16-21)27-26-19-9-4-3-5-10-19/h3-17,25H,2H2,1H3/b27-26+,29-28+
InChI key
VKWNTWQXVLKCSG-ZDXBJJIESA-N
Biochem/physiol Actions
Sudan red 7B, also known as fat red, is a non-fluorescent stain. It is effectively used to stain lipids and is used to indicate the presence of suberin in cell walls. Sudan red 7B acts as a marker for formosan subterranean termite, Coptotermes fornosanus Shiraki.
Appl- Sudan Red 7B has been used to stain root sections of pearl millet.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
20161853373198102
description
suitable for microscopy
description
-
description
analytical standard
description
Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 %
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
acetone: 0.1 g/10 mL, clear to turbid, red
solubility
acetone: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan Red 7B
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)