The CAM 5.2 antibody is commonly used for cytokeratins 8 and, to a lesser extent, CK7, but not for cytokeratin 18 or 19 (Am J Clin Pathol 2010;133:514). It specifically targets low molecular weight cytokeratins.
452M-9
Cytokeratin (CAM 5.2) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CAM 5.2, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (452M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (452M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (452M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (452M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (452M-98)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotipo
IgG2aκ
control
appendix, hepatocellular carcinoma
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
cytoplasmic
Categorías relacionadas
Descripción general
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Are there any keratins present in CAM 5.2?
1 answer-