Saltar a
45252
Wright stain
BioReagent, suitable for microscopy
Sinónimos:
Eosin Methylene blue according to Wright
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 140,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.25
MDL number:
US$ 140,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
S5c6c(ccc(c6)N(C)C)N=C7C5=CC(=[N+](C)C)C=C7.Brc1c2[o+]c3c(c(c2cc(c1O)Br)c4c(cccc4)C(=O)O)cc(c(c3Br)O)Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
InChI key
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
Application
Reported to be superior to May-Grunwald Stain in blood staining.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
861375W062548900
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wright stain
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)