Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.270,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H24N4O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
436.55
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
256-325-5
Beilstein/REAXYS Number:
1232950
MDL number:
US$ 1.270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
fluorescence
λex 535 nm; λem 560 nm in DMSO
suitability
complies for Infrared spectrum
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN1C(=O)C(\C=C\C=C2\C(=O)N(CC)C(=S)N(CC)C2=O)C(=O)N(CC)C1=S
InChI
1S/C19H24N4O4S2/c1-5-20-14(24)12(15(25)21(6-2)18(20)28)10-9-11-13-16(26)22(7-3)19(29)23(8-4)17(13)27/h9-12H,5-8H2,1-4H3/b10-9+
InChI key
VJYNRXFXHKIGLT-MDZDMXLPSA-N
Application
DISBAC2(3), Voltage Sensitive Probe is used for single-cell fluorescence imaging of transmembrane conductance and potential change.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| suitability complies for Infrared spectrum | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 535 nm; λem 560 nm in DMSO | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥95.0% | assay ≥98% (HPLC) |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?