Saltar a
44270
trans,trans-Farnesyl pyrophosphate ammonium salt
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl pyrophosphate ammonium salt, Farnesyl diphosphate ammonium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.400,00
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 5.460,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H28O7P2 · xNH3
Peso molecular:
382.33 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352212
Beilstein/REAXYS Number:
2482197
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
solid
US$ 1.400,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C15H28O7P2.H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-21-24(19,20)22-23(16,17)18;/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H2,16,17,18);1H3/b14-9+,15-11+;
InChI key
CPYJTMLHKIWGDF-NDHHSALASA-N
Application
Farnesyl diphosphate ammonium salt may be used to study the posttranslational process known as farnesylation that is used to modify important proteins such as the Ras oncogene.
Biochem/physiol Actions
Farnesyl pyrophosphate is a key intermediate in the biosynthesis of more complex sesquiterpenoids, higher terpenoids, and steroids[1] and different biological functions have been discovered for FPP and the corresponding alcohol farnesol[2][3][4][5][6][7]. FPP plays an important role in the posttranslational processing of Ras proteins. Mutated forms of Ras are associated with human cancer and are therefore investigated in cancer research[5][6].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F68924472291356
form
solid
form
methanol:ammonia solution
form
-
form
powder
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)